1,7-Diaminoheptan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,7-Heptandiamin, Heptamethylendiamin
L02853.06 L02853.14
L02853.06EA 36.1 EUR
L02853.06 L02853.14
1,7-Diaminoheptan 98%
1,7-Diaminoheptan
Purity: 98% CAS No.: 646-19-5 Molecular Formula: C7H18N2 Formula Weight: 130.24 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.4590 Odour: Amine-like Melting Point: 26-30° Boiling Point: 223-225° Beilstein Reference: 1734159 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00008246
Formel: C₇H₁₈N₂
Molecular Weight: 130.23 g/mol
Siedepunkt: 223…225 °C
Schmelzpunkt: 26…30 °C
Dichte: 0.860
Flammpunkt: 87 °C (188 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008246
CAS-Nummer: 646-19-5
EINECS: 211-468-2
UN: 3259
ADR: 8 III