1,7-Diaminoheptan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,7-Heptandiamin, Heptamethylendiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D17408-25G D17408-5G
SIALD17408-25GEA 188 EUR
SIALD17408-25G SIALD17408-5G
1,7-Diaminoheptan, Sigma-Aldrich®
1,7-Diaminoheptan
Formel: C₇H₁₈N₂
Molecular Weight: 130.23 g/mol
Siedepunkt: 224
Schmelzpunkt: 28…29 °C
Dichte: 1.012 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008246
CAS-Nummer: 646-19-5
EINECS: 211-468-2
UN: 3295
ADR: 3 II