1,8-Diaminooctan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,8-Oktandiamin, 1,8-Octandiamin, Oktamethylendiamin, 1,8-Diaminooktan, Octamethylendiamin
112310250 112311000 112315000
ACRO112310250EA 30.5 EUR
ACRO112310250 ACRO112311000 ACRO112315000
1,8-Diaminooctan 98%
1,8-Diaminooctan
Formel: C₈H₂₀N₂
Molecular Weight: 144.26 g/mol
Siedepunkt: 225…226 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 50…54 °C
Flammpunkt: 115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008248
CAS-Nummer: 373-44-4
EINECS: 206-764-3
UN: 3259
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Fused crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %