1,8-Diaminooctan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,8-Oktandiamin, 1,8-Octandiamin, Oktamethylendiamin, 1,8-Diaminooktan, Octamethylendiamin
B23885.14 B23885.22
B23885.14EA 44.9 EUR
B23885.14 B23885.22
1,8-Diaminooctan 98%
1,8-Diaminooctan
Purity: 98% CAS No.: 373-44-4 Molecular Formula: H2N(CH2)8NH2 Formula Weight: 144.26 Flash Point: 106°(223°F) Odour: Amine-like pH: 11.7 Melting Point: 50-54° Boiling Point: 225-226° Beilstein Reference: 1735426 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00008248
Formel: C₈H₂₀N₂
Molecular Weight: 144.26 g/mol
Siedepunkt: 225…226 °C
Schmelzpunkt: 50…54 °C
Dichte: 0.83 g/cm³ (60 °C)
Flammpunkt: 106 °C (223 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008248
CAS-Nummer: 373-44-4
EINECS: 206-764-3
UN: 3259
ADR: 8 III