1,8-Diaminooctan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D22401-100G D22401-25G
SIALD22401-100GEA 96.9 EUR
SIALD22401-100G SIALD22401-25G
1,8-Diaminooctan, Sigma-Aldrich®
1,8-Diaminooctan
Formel: C₈H₂₀N₂
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (60 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008248
CAS-Nummer: 373-44-4
EINECS: 206-764-3
UN: 3259
ADR: 8,II