Diethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
386456-100ML 386456-1L
SIAL386456-100MLEA 124 EUR
SIAL386456-100ML SIAL386456-1L
Diethylamin, Sigma-Aldrich®
Diethylamin
Formel: (C₂H₅)₂NH
Siedepunkt: 55,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,7048 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009032
CAS-Nummer: 109-89-7
EINECS: 203-716-3
UN: 1154
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03138
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&vid=e1e59ef071f0c580f9eb9716f4801d314ff824c3&prid=web&clid=SAPDAM