Dibutylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
112950010 112950025 112950100 112950500
ACRO112950010EA 87.8 EUR
ACRO112950010 ACRO112950025 ACRO112950100 ACRO112950500
Dibutylamin 99%
Dibutylamin
Formel: C₈H₁₉N
Siedepunkt: 159 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 0,76 g/cm³
Flammpunkt: 39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009429
CAS-Nummer: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
UN: 2248
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03058
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=d2cc023db25785e54555fc105aa8436e65fd9cbc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA