Dibutylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-butyl-1-propanamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
471232-100ML
471232-18L
471232-1L
471232-500ML
SIAL471232-100MLEA
36.5
EUR
SIAL471232-100ML
SIAL471232-18L
SIAL471232-1L
SIAL471232-500ML
Dibutylamin, Sigma-Aldrich®
Dibutylamin
Formel:
C₈H₁₉N Molecular Weight: 129.25 g/mol Siedepunkt: 159 Schmelzpunkt: –62 °C Dichte: 0.759 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 43 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009429 CAS-Nummer: 111-92-2 EINECS: 203-921-8 UN: 2248 ADR: 8 II Merck Index: 13,03058 |