Dibutylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N-butyl-1-propanamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D44952-500G D44952-1.5KG
SIALD44952-500GEA 43.5 EUR
SIALD44952-500G SIALD44952-1.5KG
Dibutylamin, Sigma-Aldrich®
Dibutylamin
Formel: C₈H₁₉N
Molecular Weight: 129.25 g/mol
Siedepunkt: 159
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 0.759 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009429
CAS-Nummer: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
UN: 2248
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03058
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=d2cc023db25785e54555fc105aa8436e65fd9cbc&prid=web&clid=SAPDAM