Dihexylamin 99+%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

407591000 407595000
ACRO407591000EA 40.9 EUR
ACRO407591000 ACRO407595000
Dihexylamin 99+%
Dihexylamin
Formel: C₁₂H₂₇N
Molecular Weight: 185,35 g/mol
Siedepunkt: 236 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 0,8 g/cm³
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009521
CAS-Nummer: 143-16-8
EINECS: 205-588-4
UN: 2927
ADR: 6.1,I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR