Dihexylamin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L06326.AE L06326.AP
L06326.AEEA 48.4 EUR
L06326.AE L06326.AP
Dihexylamin ≥98%
Dihexylamin
Purity: 98+% CAS No.: 143-16-8 Molecular Formula: C12H27N Formula Weight: 185.36 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.4335 Melting Point: 3° Boiling Point: 236° Beilstein Reference: 1738519 UN No.: 2927 MDL No.: MFCD00009521
Formel: C₁₂H₂₇N
Molecular Weight: 185,35 g/mol
Siedepunkt: 236 °C
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 0,790
Flammpunkt: 104 °C (219 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009521
CAS-Nummer: 143-16-8
EINECS: 205-588-4
UN: 2927
ADR: 6.1,I