Dihexylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20465.0100
8.20465.2500
8.20465.0050
8.20465.0100EA
65.4
EUR
8.20465.0100
8.20465.2500
8.20465.0050
Dihexylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dihexylamin
Formel:
C₁₂H₂₇N Siedepunkt: 233 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 3 °C Dichte: 0,788 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009521 CAS-Nummer: 143-16-8 EINECS: 205-588-4 UN: 2927 ADR: 6.1 (8),II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.3 g/l (25 °C) |
Melting Point | 3 °C |
Molar Mass | 185.35 g/mol |
Boiling Point | 236 °C (1013 mbar) |
Vapor Pressure | 0.05 hPa (20 °C) |
Flash Point | 103 °C |
Refractive Index | 1.4345 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.7 - 5.9 %(V) |
Density | 0.79 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9.9 (0.3 g/l, H2O, 25 °C) |
Ignition Point | 250 °C |
Hill Formula | C12H27N |
Chemical Formula | CH3(CH2)5NH(CH2)5CH3 |