Dihexylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

131202-100ML 131202-500ML
SIAL131202-100MLEA 77.6 EUR
SIAL131202-100ML SIAL131202-500ML
Dihexylamin, Sigma-Aldrich®
Dihexylamin
Formel: C₁₂H₂₇N
Molecular Weight: 185,35 g/mol
Siedepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 0,788 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009521
CAS-Nummer: 143-16-8
EINECS: 205-588-4
UN: 2927
ADR: 6.1,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR