Dioctylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
117080250 117081000 117085000
ACRO117080250EA 33.8 EUR
ACRO117080250 ACRO117081000 ACRO117085000
Dioctylamin 97%
Dioctylamin
Formel: C₁₆H₃₅N
Siedepunkt: 297…298 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 14…15 °C
Dichte: 0,79 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009557
CAS-Nummer: 1120-48-5
EINECS: 214-311-6
UN: 2735
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4412 to 1.4432 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Color of alcohol solution ≤60 APHA
Color of a HCl solution Passes test