Dioctylamin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A18017.14
A18017.22
A18017.14EA
35.9
EUR
A18017.14
A18017.22
Dioctylamin 96%
Dioctylamin
Purity: 98%
CAS No.: 1120-48-5
Molecular Formula: C16H35N
Formula Weight: 241.46
Flash Point: 142°(287°F)
Refractive Index: 1.4432
Odour: Amine-like
Melting Point: 13-15°
Boiling Point: 297-298°
Beilstein Reference: 1748376
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00009557
Formel:
C₁₆H₃₅N Siedepunkt: 297…298 °C Schmelzpunkt: 13…15 °C Dichte: 0,799 Flammpunkt: 142 °C (287 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009557 CAS-Nummer: 1120-48-5 EINECS: 214-311-6 UN: 2735 ADR: 8,III |