Dioctylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D201146-100G D201146-25G
SIALD201146-100GEA 139 EUR
SIALD201146-100G SIALD201146-25G
Dioctylamin, Sigma-Aldrich®
Dioctylamin
Formel: C₁₆H₃₅N
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8026 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009557
CAS-Nummer: 1120-48-5
EINECS: 214-311-6
UN: 2735
ADR: 8,III