Dipropylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
117490010 117492500
ACRO117490010EA 39.2 EUR
ACRO117490010 ACRO117492500
Dipropylamin 99%
Dipropylamin
Formel: C₆H₁₅N
Siedepunkt: 109,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0,74 g/cm³
Flammpunkt: 7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009362
CAS-Nummer: 142-84-7
EINECS: 205-565-9
UN: 2383
ADR: 3,II
Merck Index: 12,03406
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %