Dipropylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Propyl-1-propanamine
L15808.AE L15808.AP
L15808.AEEA 24.6 EUR
L15808.AE L15808.AP
Dipropylamin 99%
Dipropylamin
Purity: 99% CAS No.: 142-84-7 Molecular Formula: C6H15N Formula Weight: 101.19 Flash Point: 7°(45°F) Refractive Index: 1.4050 Odour: Ammonia-like Melting Point: -63° Boiling Point: 109-110° Beilstein Reference: 505974 Merck Reference: 14,3343 UN No.: 2383 MDL No.: MFCD00009362
Formel: C₆H₁₅N
Molecular Weight: 101.19 g/mol
Siedepunkt: 109…110 °C
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0.738
Flammpunkt: 7 °C (45 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009362
CAS-Nummer: 142-84-7
EINECS: 205-565-9
UN: 2383
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03406