Dipropylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: N-Propyl-1-propanamine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D214752-1L D214752-500ML
SIALD214752-1LEA 63 EUR
SIALD214752-1L SIALD214752-500ML
Dipropylamin, Sigma-Aldrich®
Dipropylamin
Formel: C₆H₁₅N
Molecular Weight: 101.19 g/mol
Siedepunkt: 109,4
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0.738 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 7
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009362
CAS-Nummer: 142-84-7
EINECS: 205-565-9
UN: 2383
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03406

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR