Diisopropylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Isopropyl-2-propanamin
149460010 149460025
149460010.EA 59.4 EUR
149460010. 149460025.
Diisopropylamin 99%
Diisopropylamin
Formel: C₆H₁₅N
Molecular Weight: 101.19 g/mol
Siedepunkt: 84
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 0.716 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008862
CAS-Nummer: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03219
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %