Diisopropylamin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Isopropyl-2-propanamin
219432500 219430010 219430051
ACRO219432500EA 26.2 EUR
ACRO219432500 ACRO219430010 ACRO219430051
Diisopropylamin 99+%
Diisopropylamin
Formel: C₆H₁₅N
Siedepunkt: 84 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 0,716 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008862
CAS-Nummer: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03219
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA