Diisopropylamin 99.5%, AcroSeal®, redestilliert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Isopropyl-2-propanamin
378301000 378300010
378301000.EA 96.7 EUR
378301000. 378300010.
Diisopropylamin 99.5%, AcroSeal®, redestilliert
Diisopropylamin
Formel: C₆H₁₅N
Molecular Weight: 101.19 g/mol
Siedepunkt: 84
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 0.716 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008862
CAS-Nummer: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03219
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA