Diisopropylamin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Isopropyl-2-propanamin
A10280.0F
A10280.AE
A10280.AP
A10280.0FEA
122
EUR
A10280.0F
A10280.AE
A10280.AP
Diisopropylamin ≥99%
Diisopropylamin
Purity: 99+%
CAS No.: 108-18-9
Molecular Formula: [(CH3)2CH]2NH
Formula Weight: 101.19
Flash Point: -7°(19°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.718
Refractive Index: 1.3920
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -61°
Boiling Point: 83-84°
Beilstein Reference: 605284
Merck Reference: 14,3196
UN No.: 1158
MDL No.: MFCD00008862
Formel:
C₆H₁₅N Siedepunkt: 83…84 °C Schmelzpunkt: –61 °C Dichte: 0,718 Flammpunkt: –7 °C (19 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008862 CAS-Nummer: 108-18-9 EINECS: 203-558-5 UN: 1158 ADR: 3,II Merck Index: 14,3196 |