Diisopropylamin ≥99,0% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N-Isopropyl-2-propanamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03646.0100 8.03646.1000 8.03646.2500 8.03646.9020 8.03646.0010
8.03646.0100EA 45 EUR
8.03646.0100 8.03646.1000 8.03646.2500 8.03646.9020 8.03646.0010
Diisopropylamin ≥99,0% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Diisopropylamin
Formel: C₆H₁₅N
Molecular Weight: 101.19 g/mol
Siedepunkt: 83…84 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 0.72 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –13.45 °C (DIN 51755 Part 1)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008862
CAS-Nummer: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 13,03219
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC area %) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.715 - 0.716
Water (K. F.) ≤ 0.30 %
Identity (IR) passes test