Diisopropylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Isopropyl-2-propanamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
38290-1L-F
38290-250ML-F
SIAL38290-1L-FEA
65
EUR
SIAL38290-1L-F
SIAL38290-250ML-F
Diisopropylamin, Sigma-Aldrich®
Diisopropylamin
Formel:
C₆H₁₅N Molecular Weight: 101.19 g/mol Siedepunkt: 84 Schmelzpunkt: –61 °C Dichte: 0.717 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –17 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008862 CAS-Nummer: 108-18-9 EINECS: 203-558-5 UN: 1158 ADR: 3 II Merck Index: 13,03219 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...