Diisopropylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N-Isopropyl-2-propanamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
386464-100ML 386464-1L
SIAL386464-100MLEA 90.1 EUR
SIAL386464-100ML SIAL386464-1L
Diisopropylamin, Sigma-Aldrich®
Diisopropylamin
Formel: C₆H₁₅N
Molecular Weight: 101.19 g/mol
Siedepunkt: 84
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 0.717 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008862
CAS-Nummer: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03219