N-Ethyldiisopropylamin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N,N-Diisopropylethylamin
A11801.AE
A11801.AC
A11801.AP
A11801.AU
A11801.AEEA
43.7
EUR
A11801.AE
A11801.AC
A11801.AP
A11801.AU
N-Ethyldiisopropylamin 99%
N-Ethyldiisopropylamin
Purity: 99%
CAS No.: 7087-68-5
Molecular Formula: C8H19N
Formula Weight: 129.25
Flash Point: 8°(46°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.747
Refractive Index: 1.4135
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: -46°
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 605301
UN No.: 3488
MDL No.: MFCD00008868
Formel:
C₈H₁₉N Molecular Weight: 129,25 g/mol Siedepunkt: 126…127 °C Schmelzpunkt: –46 °C Dichte: 0,747 Flammpunkt: 8 °C (46 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008868 CAS-Nummer: 7087-68-5 EINECS: 230-392-0 UN: 3384 ADR: 6.1,I |