N-Ethyldiisopropylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
N,N-Diisopropylethylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
03440-1L
03440-250ML
03440-50ML
03440-4X25ML
SIAL03440-1LEA
352
EUR
SIAL03440-1L
SIAL03440-250ML
SIAL03440-50ML
SIAL03440-4X25ML
N-Ethyldiisopropylamin, Sigma-Aldrich®
N-Ethyldiisopropylamin
Formel:
C₈H₁₉N Molecular Weight: 129.25 g/mol Siedepunkt: 127 Schmelzpunkt: –50 °C Dichte: 0.76 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 6 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008868 CAS-Nummer: 7087-68-5 EINECS: 230-392-0 UN: 2733 ADR: 3 II |