ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, jo_TEX Low ESD, Jori
Lieferant: ELTEN
12301/40 12301/41 12301/42 12301/43 12301/44 12301/45 12301/46 12301/47 12301/48
ELTN12301/40EA 65.9 EUR
ELTN12301/40 ELTN12301/41 ELTN12301/42 ELTN12301/43 ELTN12301/44 ELTN12301/45 ELTN12301/46 ELTN12301/47 ELTN12301/48
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, jo_TEX Low ESD, Jori
Schuhe und Stiefel
Sportliche ESD-Sicherheitsschuhe aus hydrophobierter Mikrofaser mit hautfreundlichem Textilfutter, geschlossener, gepolsterter Lasche, Kragenpolsterung und einer Dual-Density-PU/PU jo_Tight-Sohle (öl-, kraftstoff- und abriebbeständig, Hitzebeständigkeit von ca. –20 bis + 130 °C).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Brandsohle; orthopädische Zurichtung der Brandsohlen möglich
  • Futterkappentasche aus stabilem, abriebfestem Mikrofasermaterial
  • Ganzflächige ESD-Einlegesohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und in denen spitze und scharfe Gegenstände eindringen können.
Farbe: Schwarz
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC