N-Ethylethylendiamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Aminoethyl(ethyl)amin, 1-Amino-2-(ethylamino)ethan
B23577.06 B23577.14
B23577.06EA 26.3 EUR
B23577.06 B23577.14
N-Ethylethylendiamin 98%
N-Ethylethylendiamin
Purity: 98% CAS No.: 110-72-5 Molecular Formula: CH3CH2NHCH2CH2NH2 Formula Weight: 88.15 Flash Point: 34°(93°F) Refractive Index: 1.4400 Boiling Point: 128-130° Beilstein Reference: 1098272 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008166
Formel: C₄H₁₂N₂
Siedepunkt: 128…130 °C
Dichte: 0,837
Flammpunkt: 34 °C (93 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008166
CAS-Nummer: 110-72-5
EINECS: 203-795-4
UN: 2733
ADR: 3,III