ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, jo_Flex Low ESD, Jori
Lieferant: ELTEN
12511/40 12511/41 12511/42 12511/43 12511/44 12511/45 12511/46 12511/47 12511/48 12481/40 12481/41 12481/42 12481/43 12481/44 12481/45 12481/46 12481/47 12481/48
ELTN12511/40EA 58.9 EUR
ELTN12511/40 ELTN12511/41 ELTN12511/42 ELTN12511/43 ELTN12511/44 ELTN12511/45 ELTN12511/46 ELTN12511/47 ELTN12511/48 ELTN12481/40 ELTN12481/41 ELTN12481/42 ELTN12481/43 ELTN12481/44 ELTN12481/45 ELTN12481/46 ELTN12481/47 ELTN12481/48
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, jo_Flex Low ESD, Jori
Schuhe und Stiefel
Lederfreie ESD-Sicherheitsschuhe aus nahtlosem textilem Obermaterial mit hautfreundlichem Textilfutter, geschlossener, gepolsterter Lasche, Kragenpolsterung und einer Dual-Density-PU/PU jo_TIGHT-Sohle (öl-, kraftstoff- und abriebbeständig, Temperaturbeständigkeit von ca. - 20 bis + 130 °C).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Futterkappentasche aus stabilem, abriebfestem Mikrofasermaterial
  • Austauschbare Brandsohle; orthopädische Zurichtung der Brandsohlen möglich
  • Ganzflächige ESD-Einlegesohle
  • Spitzenschutzkappe aus PU
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
Ideal für den Einsatz in trockenen Arbeitsbereichen wie Industrie, Lagerung, Transport oder Montage sowie in Fällen, in denen die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Grau/Blau, Grau/Rot, Grau/Grün
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1P, SRC