N-Methylethylendiamin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
155560050 155560250 155561000
ACRO155560050EA 63.5 EUR
ACRO155560050 ACRO155560250 ACRO155561000
N-Methylethylendiamin 95%
N-Methylethylendiamin
Formel: C₃H₁₀N₂
Siedepunkt: 114…116 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,84 g/cm³
Flammpunkt: 41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008165
CAS-Nummer: 109-81-9
EINECS: 203-707-4
UN: 2734
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure