2-(2-Aminoethylamino)ethanol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-(2-Hydroxyethyl)ethylendiamin, AEEA
A10833.0E
A10833.22
A10833.36
A10833.0EEA
125
EUR
A10833.0E
A10833.22
A10833.36
2-(2-Aminoethylamino)ethanol 99%
2-(2-Aminoethylamino)ethanol
Purity: 99%
CAS No.: 111-41-1
Molecular Formula: C4H12N2O
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.4861
Odour: Amine-like
pH: 11.8
Melting Point: -28°
Boiling Point: 238-240°
Beilstein Reference: 506012
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008170
Formel:
C₄H₁₂N₂O Molecular Weight: 104,15 g/mol Siedepunkt: 238…240 °C Schmelzpunkt: –28 °C Dichte: 1,029 Flammpunkt: 125 °C (257 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008170 CAS-Nummer: 111-41-1 EINECS: 203-867-5 ADR: 8,II |