2-(2-Aminoethylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: N-(2-Hydroxyethyl)ethylendiamin, AEEA

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

127582-100G 127582-1KG 127582-2KG
SIAL127582-100GEA 48.7 EUR
SIAL127582-100G SIAL127582-1KG SIAL127582-2KG
2-(2-Aminoethylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Aminoethylamino)ethanol
Formel: C₄H₁₂N₂O
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Siedepunkt: 238 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –28 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008170
CAS-Nummer: 111-41-1
EINECS: 203-867-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR