Spermidin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutan, 4-Azaoctamethylendiamin
132740010
132740050
132740250
132741000
ACRO132740010EA
41
EUR
ACRO132740010
ACRO132740050
ACRO132740250
ACRO132741000
Spermidin 99%
Spermidin
Formel:
C₇H₁₉N₃ Molecular Weight: 145,25 g/mol Siedepunkt: 128…130 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: 22…25 °C Dichte: 0,925 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008229 CAS-Nummer: 124-20-9 EINECS: 204-689-0 UN: 3259 ADR: 8,II Merck Index: 12,08893 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4785 to 1.4805 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |