Spermidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutan, 4-Azaoctamethylendiamin
85558-1G 85558-5G
SIAL85558-1GEA 53.5 EUR
SIAL85558-1G SIAL85558-5G
Spermidin, Sigma-Aldrich®
Spermidin
Formel: C₇H₁₉N₃
Molecular Weight: 145.25 g/mol
Siedepunkt: 246
Schmelzpunkt: 20…25 °C
Dichte: 0.925 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008229
CAS-Nummer: 124-20-9
EINECS: 204-689-0
Merck Index: 12,08893