Spermidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutan, 4-Azaoctamethylendiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S2626-1G S2626-25G S2626-5G
SIALS2626-1GEA 47 EUR
SIALS2626-1G SIALS2626-25G SIALS2626-5G
Spermidin, Sigma-Aldrich®
Spermidin
Formel: C₇H₁₉N₃
Molecular Weight: 145,25 g/mol
Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20…25 °C
Dichte: 0,925 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008229
CAS-Nummer: 124-20-9
EINECS: 204-689-0
Merck Index: 12,08893