2-(Methylamino)ethanol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Methyl-2-ethanolamin, N-Methyl-2-aminoethanol
158265000
158260025
158260100
ACRO158265000EA
58.6
EUR
ACRO158265000
ACRO158260025
ACRO158260100
2-(Methylamino)ethanol 99%
2-(Methylamino)ethanol
Formel:
C₃H₉NO Molecular Weight: 75,11 g/mol Siedepunkt: 159 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –3 °C Dichte: 0,93 g/cm³ Flammpunkt: 72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002839 CAS-Nummer: 109-83-1 EINECS: 203-710-0 UN: 2735 ADR: 8,II Merck Index: 12,06096 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
UV | (0.1 M in water) |
pH | 9.0 to 9.4 (0.1 M in water) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.5 ppm |
Copper (Cu) | ≤2 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |