2-(Methylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N-Methyl-2-ethanolamin, N-Methyl-2-aminoethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
471445-25ML 471445-250ML 471445-2L
SIAL471445-25MLEA 16.2 EUR
SIAL471445-25ML SIAL471445-250ML SIAL471445-2L
2-(Methylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(Methylamino)ethanol
Formel: C₃H₉NO
Molecular Weight: 75,11 g/mol
Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002839
CAS-Nummer: 109-83-1
EINECS: 203-710-0
Merck Index: 12,06096