Diethanolamin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2'-Iminodiethanol
A13389.30EA
22.7
EUR
A13389.30
A13389.0E
A13389.36
Diethanolamin 99%
Diethanolamin
Formel:
C₄H₁₁NO₂ Molecular Weight: 105,14 g/mol Siedepunkt: 268…270 °C Schmelzpunkt: 27…30 °C Dichte: 1,097 Flammpunkt: 176 °C (349 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002843 CAS-Nummer: 111-42-2 EINECS: 203-868-0 REACH: 01-2119488930-28 Merck Index: 14,3107 |