Diethanolamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,2'-Iminodiethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
398179-500G 398179-1KG
SIAL398179-500GEA 56.6 EUR
SIAL398179-500G SIAL398179-1KG
Diethanolamin, Sigma-Aldrich®
Diethanolamin
Formel: C₄H₁₁NO₂
Molecular Weight: 105,14 g/mol
Siedepunkt: 268,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002843
CAS-Nummer: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134