Diethanolamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2,2'-Iminodiethanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

SIALD8885-500GEA 42.9 EUR
SIALD8885-500G SIALD8885-1KG
Diethanolamin, Sigma-Aldrich®
Diethanolamin
Formel: C₄H₁₁NO₂
Molecular Weight: 105,14 g/mol
Siedepunkt: 268,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002843
CAS-Nummer: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR