2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES) 98+% für die Biochemie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: N-Cyclohexyltaurine, CHES

208181000 208180250 208185000
ACRO208181000EA 105 EUR
ACRO208181000 ACRO208180250 ACRO208185000
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES) 98+% für die Biochemie
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES)
Formel: C₈H₁₇NO₃S
Molecular Weight: 207.29 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003835
CAS-Nummer: 103-47-9
EINECS: 203-115-6
Merck Index: 13,02063

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.04
pH 5 to 6 (1 % in water)
Titration with NaOH ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR