2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-Cyclohexyltaurine, CHES
29311-10G 29311-50G
SIAL29311-10GEA 73.8 EUR
SIAL29311-10G SIAL29311-50G
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES), Sigma-Aldrich®
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES)
Formel: C₈H₁₇NO₃S
Molecular Weight: 207.29 g/mol
Schmelzpunkt: 320
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003835
CAS-Nummer: 103-47-9
EINECS: 203-115-6
Merck Index: 13,02063