2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-Cyclohexyltaurine, CHES
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C2885-100G C2885-1KG C2885-250G C2885-25G
SIALC2885-100GEA 284 EUR
SIALC2885-100G SIALC2885-1KG SIALC2885-250G SIALC2885-25G
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES), Sigma-Aldrich®
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES)
Formel: C₈H₁₇NO₃S
Molecular Weight: 207.29 g/mol
Schmelzpunkt: 320
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003835
CAS-Nummer: 103-47-9
EINECS: 203-115-6
Merck Index: 13,02063