2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-Cyclohexyltaurine, CHES
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C8210-100G C8210-25G
SIALC8210-100GEA 234 EUR
SIALC8210-100G SIALC8210-25G
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES), Sigma-Aldrich®
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES)
Formel: C₈H₁₇NO₃S
Molecular Weight: 207.29 g/mol
Schmelzpunkt: 320
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003835
CAS-Nummer: 103-47-9
EINECS: 203-115-6
Merck Index: 13,02063