2-Nitroethanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

146633-100G 146633-25G 146633-5G
SIAL146633-100GEA 506 EUR
SIAL146633-100G SIAL146633-25G SIAL146633-5G
2-Nitroethanol, Sigma-Aldrich®
2-Nitroethanol
Formel: C₂H₅NO₃
Molecular Weight: 91,07 g/mol
Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007405
CAS-Nummer: 625-48-9
EINECS: 210-895-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR