Methansulfonsäureanhydrid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13328.30 A13328.18 A13328.09 A13328.14
A13328.30EA 558 EUR
A13328.30 A13328.18 A13328.09 A13328.14
Methansulfonsäureanhydrid ≥98%
Methanesulphonic anhydride
Purity: 98% CAS No.: 7143-01-3 Molecular Formula: C2H6O5S2 Formula Weight: 174.20 Melting Point: 65-69° Boiling Point: 125°/4mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007556
Formel: C₂H₆O₅S₂
Siedepunkt: 125 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 65…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007556
CAS-Nummer: 7143-01-3
EINECS: 230-442-1
UN: 3261
ADR: 8,II