Triethylorthopropionat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L08172.AE L08172.AP
L08172.AEEA 40.5 EUR
L08172.AE L08172.AP
Triethylorthopropionat ≥97%
Triethylorthopropionat
Purity: 98% CAS No.: 115-80-0 Molecular Formula: C9H20O3 Formula Weight: 176.26 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4020 Odour: Slightly sweetish Boiling Point: 158° Beilstein Reference: 906798 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009226
Formel: C₉H₂₀O₃
Siedepunkt: 158 °C
Schmelzpunkt: < 0 °C
Dichte: 0,880
Flammpunkt: 45 °C (113 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009226
CAS-Nummer: 115-80-0
EINECS: 204-108-0
UN: 3272
ADR: 3,III