Dibutylether 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Butoxybutan
149690010 149690025 149690250
ACRO149690010EA 81.4 EUR
ACRO149690010 ACRO149690025 ACRO149690250
Dibutylether 99+%, reinst
Dibutylether
Formel: C₈H₁₈O
Molecular Weight: 130,23 g/mol
Siedepunkt: 141 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,768 g/cm³
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009461
CAS-Nummer: 142-96-1
EINECS: 205-575-3
UN: 1149
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01568
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3980 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤0.01 % dibutylperoxide